Anti-KDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B440]
Fournisseur: United States Biological
USBI030362EA 526 EUR InStock
USBI030362
Anti-KDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B440]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDR (kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B440
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité