Anti-KLHL21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B457]
Fournisseur: United States Biological
USBI030379EA 526 EUR InStock
USBI030379
Anti-KLHL21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B457]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLHL21 (kelch-like family member 21)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B457
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité