Anti-LCK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B472]
Fournisseur: United States Biological
USBI030394EA 567 EUR InStock
USBI030394
Anti-LCK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B472]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LCK (lymphocyte-specific protein tyrosine kinase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B472
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité