Anti-MAP3K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B500]
Fournisseur: United States Biological
USBI030422EA 590 EUR InStock
USBI030422
Anti-MAP3K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B500]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP3K5 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B500
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité