Anti-MAPK8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B506]
Fournisseur: United States Biological
USBI030428EA 590 EUR InStock
USBI030428
Anti-MAPK8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B506]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK8 (mitogen-activated protein kinase 8)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B506
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité