Anti-F2RL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B602]
Fournisseur: United States Biological
USBI030524EA 567 EUR InStock
USBI030524
Anti-F2RL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B602]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F2RL3 (coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B602
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité