Anti-PRTN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B647]
Fournisseur: United States Biological
USBI030569EA 526 EUR InStock
USBI030569
Anti-PRTN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B647]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRTN3 (proteinase 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B647
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité