Anti-PTK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B657]
Fournisseur: United States Biological
USBI030579EA 526 EUR InStock
USBI030579
Anti-PTK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B657]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTK7 (protein tyrosine kinase 7)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B657
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité