Anti-SHH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B701]
Fournisseur: United States Biological
USBI030623EA 590 EUR InStock
USBI030623
Anti-SHH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B701]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SHH (sonic hedgehog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B701
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité