Anti-ACTA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 337CT30.10.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030739EA 587 EUR InStock
USBI030739
Anti-ACTA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 337CT30.10.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000-16000; Immunofluorescence: 1:10-50; Flow Cytometry 1:10-50
Type: Primary
Antigen: ACTA1 (actin, alpha 1, skeletal muscle)
Clonality: Monoclonal
Clone: 337CT30.10.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité