Anti-ACTA1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 337CT30.10.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030740-APCEA 852 EUR InStock
USBI030740-APC
Anti-ACTA1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 337CT30.10.1]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50; Flow Cytometry 1:10-50
Type: Primary
Antigen: ACTA1 (actin, alpha 1, skeletal muscle)
Clonality: Monoclonal
Clone: 337CT30.10.1
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité