Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 137CT26.1.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030742-HRPEA 852 EUR InStock
USBI030742-HRP
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 137CT26.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:200-4000; Immunochemistry1:50-100; Immunofluorescence: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 137CT26.1.1
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1+IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité