Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 656CT5.8.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI030750-APEA 852 EUR InStock
USBI030750-AP
Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 656CT5.8.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000
Type: Primary
Antigen: AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8))
Clonality: Monoclonal
Clone: 656CT5.8.4
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité