Anti-AKT1S1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 449CT13.4.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030754EA 587 EUR InStock
USBI030754
Anti-AKT1S1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 449CT13.4.2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: AKT1S1 (AKT1 substrate 1 (proline-rich))
Clonality: Monoclonal
Clone: 449CT13.4.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité