Anti-AMBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 472CT11.5.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI030770EA 587 EUR InStock
USBI030770
Anti-AMBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 472CT11.5.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-800
Type: Primary
Antigen: AMBP (alpha-1-microglobulin/bikunin precursor)
Clonality: Monoclonal
Clone: 472CT11.5.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité