Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 496CT9.1.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030773-APCEA 852 EUR InStock
USBI030773-APC
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 496CT9.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ANPEP (alanyl (membrane) aminopeptidase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 496CT9.1.1
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité