Anti-APCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 342CT9.4.7]
Fournisseur: United States Biological
USBI030776EA 587 EUR InStock
USBI030776
Anti-APCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 342CT9.4.7]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-4000
Type: Primary
Antigen: APCS (amyloid P component, serum)
Clonality: Monoclonal
Clone: 342CT9.4.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité