Anti-ARSA Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 498CT24.1.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030787-FITCEA 852 EUR InStock
USBI030787-FITC
Anti-ARSA Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 498CT24.1.2]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: ARSA (arylsulfatase A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 498CT24.1.2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité