Anti-ATG7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29CT10.3.12]
Fournisseur: United States Biological
USBI030796EA 587 EUR InStock
USBI030796
Anti-ATG7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29CT10.3.12]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-2000
Type: Primary
Antigen: ATG7 (autophagy related 7)
Clonality: Monoclonal
Clone: 29CT10.3.12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité