Anti-REL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 318CT41.3.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030818-APCEA 852 EUR InStock
USBI030818-APC
Anti-REL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 318CT41.3.2]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:120-1000
Type: Primary
Antigen: REL (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 318CT41.3.2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité