Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT3]
Fournisseur: United States Biological
USBI030846EA 587 EUR InStock
USBI030846
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT3]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: OKT3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité