Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 132CT29.1.5]
Fournisseur: United States Biological
USBI030848-FITCEA 852 EUR InStock
USBI030848-FITC
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 132CT29.1.5]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 132CT29.1.5
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité