Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 647CT13.2.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI030851EA 587 EUR InStock
USBI030851
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 647CT13.2.4]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:1600
Type: Primary
Antigen: CD40 (CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 647CT13.2.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité