Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 561CT4.2.3]
Fournisseur: United States Biological
USBI030856-APEA 852 EUR InStock
USBI030856-AP
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 561CT4.2.3]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD55 (CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group))
Clonality: Monoclonal
Clone: 561CT4.2.3
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité