Anti-CLIC5 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 16CT28.16.11]
Fournisseur: United States Biological
USBI030878-APCEA 852 EUR InStock
USBI030878-APC
Anti-CLIC5 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 16CT28.16.11]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: CLIC5 (chloride intracellular channel 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 16CT28.16.11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité