Anti-CNOT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 343CT14.6.5]
Fournisseur: United States Biological
USBI030880EA 587 EUR InStock
USBI030880
Anti-CNOT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 343CT14.6.5]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000-8000
Type: Primary
Antigen: CNOT4 (CCR4-NOT transcription complex, subunit 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 343CT14.6.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité