Anti-COMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 630CT1.7.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030887EA 587 EUR InStock
USBI030887
Anti-COMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 630CT1.7.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-400
Type: Primary
Antigen: COMT (catechol-O-methyltransferase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 630CT1.7.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité