Anti-DRD4 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 625CT1.5.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI030925-HRPEA 852 EUR InStock
USBI030925-HRP
Anti-DRD4 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 625CT1.5.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: DRD4 (dopamine receptor D4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 625CT1.5.4
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité