Anti-EIF4E Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 163CT48.1.9]
Fournisseur: United States Biological
USBI030936-APCEA 852 EUR InStock
USBI030936-APC
Anti-EIF4E Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 163CT48.1.9]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: EIF4E (eukaryotic translation initiation factor 4E)
Clonality: Monoclonal
Clone: 163CT48.1.9
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité