Anti-EIF4E2 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 225CT3.1.3]
Fournisseur: United States Biological
USBI030938-HRPEA 852 EUR InStock
USBI030938-HRP
Anti-EIF4E2 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 225CT3.1.3]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: EIF4E2 (eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 225CT3.1.3
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité