Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 511CT20.2.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI030948EA 587 EUR InStock
USBI030948
Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 511CT20.2.4]
Anticorps
  • Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000-16000
Type: Primary
Antigen: EPO (erythropoietin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 511CT20.2.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité