Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 555CT18.5.5]
Fournisseur: United States Biological
USBI030953EA 587 EUR InStock
USBI030953
Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 555CT18.5.5]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-4000
Type: Primary
Antigen: ESR2 (estrogen receptor 2 (ER beta))
Clonality: Monoclonal
Clone: 555CT18.5.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité