Anti-FAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: 291CT8.1.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI030957EA 587 EUR InStock
USBI030957
Anti-FAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: 291CT8.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000-8000
Type: Primary
Antigen: FAU (Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus (FBR-MuSV) ubiquitously expressed)
Clonality: Monoclonal
Clone: 291CT8.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité