Anti-FGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 471CT12.1.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030960EA 587 EUR InStock
USBI030960
Anti-FGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 471CT12.1.2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-2000
Type: Primary
Antigen: FGA (fibrinogen alpha chain)
Clonality: Monoclonal
Clone: 471CT12.1.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité