Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSHB, FSH Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 365CT24.1.1]

Fournisseur: United States Biological
USBI030971-PEEA 852 EUR InStock
USBI030971-PE
Anti-FSHB, FSH Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 365CT24.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:150-1500
Do not freeze! Light sensitive

Type: Primary
Antigen: FSHB, FSH
Clonality: Monoclonal
Clone: 365CT24.1.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité