Anti-GC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 660CT8.6.6.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030988EA 587 EUR InStock
USBI030988
Anti-GC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 660CT8.6.6.2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1600
Type: Primary
Antigen: GC (group-specific component (vitamin D binding protein))
Clonality: Monoclonal
Clone: 660CT8.6.6.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité