Anti-GNPDA1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 237CT2.5.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI030999-APCEA 852 EUR InStock
USBI030999-APC
Anti-GNPDA1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 237CT2.5.2]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000
Type: Primary
Antigen: GNPDA1 (glucosamine-6-phosphate deaminase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 237CT2.5.2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité