Anti-HGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 489CT6.12.6]
Fournisseur: United States Biological
USBI031014EA 587 EUR InStock
USBI031014
Anti-HGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 489CT6.12.6]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: HGF (hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 489CT6.12.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité