Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 7G7F9]
Fournisseur: United States Biological
USBI031022-HRPEA 852 EUR InStock
USBI031022-HRP
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 7G7F9]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: HLA-A (major histocompatibility complex, class I, A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G7F9
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité