Anti-HLA-B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 528CT10.4.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI031023EA 587 EUR InStock
USBI031023
Anti-HLA-B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 528CT10.4.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: HLA-B (major histocompatibility complex, class I, B)
Clonality: Monoclonal
Clone: 528CT10.4.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité