Anti-HSPA1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 201CT8.2.3]
Fournisseur: United States Biological
USBI031037EA 587 EUR InStock
USBI031037
Anti-HSPA1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 201CT8.2.3]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-2000; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: HSPA1A (heat shock 70kDa protein 1A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 201CT8.2.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité