Anti-IGHD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 607CT8.4.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI031041EA 587 EUR InStock
USBI031041
Anti-IGHD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 607CT8.4.4]
Anticorps
  • Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-800
Type: Primary
Antigen: IGHD (immunoglobulin heavy constant delta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 607CT8.4.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité