Anti-IKBKG Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 55AT986.5.78]
Fournisseur: United States Biological
USBI031047-APCEA 852 EUR InStock
USBI031047-APC
Anti-IKBKG Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 55AT986.5.78]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: IKBKG (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma)
Clonality: Monoclonal
Clone: 55AT986.5.78
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité