Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 534CT6.2.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI031063EA 587 EUR InStock
USBI031063
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 534CT6.2.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ITGB2 (integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit))
Clonality: Monoclonal
Clone: 534CT6.2.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité