Anti-Kappa light chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6053]
Fournisseur: United States Biological
USBI031066EA 587 EUR InStock
USBI031066
Anti-Kappa light chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6053]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:1000; Immunochemistry: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Kappa light chain
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6053
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité