Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 566CT8.5.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI031071EA 587 EUR InStock
USBI031071
Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 566CT8.5.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 566CT8.5.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité