Anti-LAMP2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 157CT16.6.6]
Fournisseur: United States Biological
USBI031077-PEEA 852 EUR InStock
USBI031077-PE
Anti-LAMP2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 157CT16.6.6]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000; Immunofluorescence: 1:10-50
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: LAMP2 (lysosomal-associated membrane protein 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 157CT16.6.6
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité