Anti-LTF Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 119CT80.1.1]
Fournisseur: United States Biological
USBI031095-FITCEA 852 EUR InStock
USBI031095-FITC
Anti-LTF Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 119CT80.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:3000; Western Blot: 1:1000-16000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: LTF (lactotransferrin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 119CT80.1.1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité