Anti-MAP Kinase 15 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 168CT10.6.6]
Fournisseur: United States Biological
USBI031100-FITCEA 852 EUR InStock
USBI031100-FITC
Anti-MAP Kinase 15 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 168CT10.6.6]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 15
Clonality: Monoclonal
Clone: 168CT10.6.6
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité