Anti-MET Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 6AT44.279]
Fournisseur: United States Biological
USBI031119-APEA 616 EUR InStock
USBI031119-AP
Anti-MET Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 6AT44.279]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: MET (met proto-oncogene)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6AT44.279
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité